Aflatoxin B2 ≥98% (by HPLC, TLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
|
Peligro
|
ALX630103M001
ALX630103M005
ENZOALX630103M001EA
165
EUR
ENZOALX630103M001
ENZOALX630103M005
Aflatoxin B2 ≥98% (by HPLC, TLC)
Aflatoxin B2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methanol, methylene chloride (5 mg/ml) or DMSO (5 mg/ml).
Formula:
C₁₇H₁₄O₆ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
7220-81-7 EINECS: 230-618-8 UN: 3462 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,00180 |
Resultados test especificaciones
Purity | ≥98% (HPLC, TLC) |
Source | Isolated from Aspergillus flavus |