Vitamin A acetato (sintético) ≥95% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atención
Sinónimos: Acetato de retinilo
ALX4600390001 ALX4600390005
ENZOALX4600390001EA 51.7 EUR
ENZOALX4600390001 ENZOALX4600390005
Vitamin A acetato (sintético) ≥95% (by HPLC)
Acetato de retinilo
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Formula: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019413
Núm. CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) ≥95%
Source Synthetic