Flumazenil ≥98%
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
BMLB1000100
ENZOBMLB1000100EA 371 EUR
ENZOBMLB1000100
Flumazenil ≥98%
Flumazenil
Benzodiazepine receptor ligand.
Benzodiazepine antagonist. Reverses all the effects of benzodiazepine agonists and inverse agonists.
Soluble in ethanol (5 mg/ml warm) or DMSO (25 mg/ml warm).
Formula: C₁₅H₁₄FN₃O₃
MW: 303,29 g/mol
Número MDL: MFCD00242764
Núm. CAS: 78755-81-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98% (Assay)