HC-030031 ≥98% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCA2410010 BMLCA2410050
ENZOBMLCA2410010EA 110 EUR
ENZOBMLCA2410010 ENZOBMLCA2410050
HC-030031 ≥98% (by HPLC)
HC-030031
A potent and selective TRPA1 inhibitor.
  • TRPA1 inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (25 mg/ml).
Formula: C₁₈H₂₁N₅O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 349085-38-7