Ácido clorhídrico 0.1 M
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
ADI800080 ADI800082
ENZOADI800080EA 73.7 EUR
ENZOADI800080 ENZOADI800082
Ácido clorhídrico 0.1 M
Ácido clorhídrico
Assay diluent and lysis reagent for cyclic nucleotides.
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0