Pregnenolone-16-α-carbonitrile ≥99% (by HPLC)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
BMLS6200020 BMLS6200100
ENZOBMLS6200020EA 63.8 EUR
ENZOBMLS6200020 ENZOBMLS6200100
Pregnenolone-16-α-carbonitrile ≥99% (by HPLC)
Pregnenolone-16-alpha-carbonitrile
Cytochrome P450 inducer.
Activates transcription of the PCN1 gene. SXR/PXR Ligand.
Soluble in DMF (5 mg/ml) or acetone (1 mg/ml).
Formula: C₂₂H₃₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1434-54-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥99% (HPLC)