Agitador magnético, cuvetteMIXdrive 1
Proveedor: 2MAG
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 309 EUR
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Agitador magnético, cuvetteMIXdrive 1
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Este agitador en miniatura para cubetas es ideal para la integración del sistema por ejemplo, en un espectrómetro. La carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada es resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Temperaturas de funcionamiento hasta 50 °C. La rosca M1.4 está integrada en la base.
  • Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
  • Mezclado sin sobreaceleraciones
  • Sumergible en baños de agua y de aceite
  • Adecuado para el uso en incubadores de CO₂
Clase de protección IP: IP 68.
MIXcontrol eco (external control unit must be ordered separately). Speed range: 120 - 1200 min⁻¹.
Unidad de control en molde de plástico para la conexión de un agitador MIXdrive.
SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación.
IP protection class: IP 20
Certificaciones: Clase de protección IP: IP 20