Fosfato de 4-nitrofenilo
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
Peligro
Sinónimos: Dihidrogenofosfato de 4-nitrofenilo, Fosfato de p-nitrofenilo
ADI800076
ENZOADI800076EA 476 EUR
ENZOADI800076
Fosfato de 4-nitrofenilo
Fosfato de 4-nitrofenilo
AP substrate.
  • Used in ELISA, colorimetric detection
  • Solution of p-nitrophenylphosphate in buffer
Formula: C₆H₆NO₆P
MW: 219,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 330-13-2