Agitador magnético, atexMIXdrive
Proveedor: 2MAG
49001 49001_UK 49001_CH 99300 99200
442-0820EA 1794 EUR
442-0820 TMAG49001_UK TMAG49001_CH 442-0846 TMAG99200
Agitador magnético, atexMIXdrive
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Agitador ultraplano con protección frente a explosiones. La carcasa herméticamente sellada es resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Temperaturas de funcionamiento de hasta 40 °C.
  • Accionamiento inductivo sin mantenimiento ni desgaste
  • Mezclado sin sobreaceleraciones
  • Sumergible en baños de agua y de aceite
  • Adecuado para el uso en incubadores de CO₂
Clase de protección IP: IP 68
Certificado conforme a ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
atexMIXcontrol and atexMIXcontrol cleanroom (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 2000 min⁻¹
Unidad de control de aluminio con protección frente a explosiones para la conexión de un motor de agitación magnética atexMIXdrive. Diseñada para su uso en zonas protegidas frente a explosiones y salas limpias. Ajuste de potencia en cuatro etapas (5/10/15/20 W).
SoftStart para una aceleración fiable y segura del imán de agitación
QuickSet para el ajuste del inicio y la velocidad máxima
Almacenamiento del último estado de trabajo cuando se apaga
Pantalla digital para el ajuste de la velocidad y la potenci
Certificaciones: Both units are IP protection class: IP 65
atexMIXcontrol:
Ex-mark: certified according to ATEX II 2G db eb IIC T6 Gb
atexMIXcontrol cleanroom:
Ex-mark: certified according to ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6
Precaución: Note: Stirring drive atexMIXdrive and control unit atexMIXcontrol or control unit atexMIXcontrol cleanroom are firmly fixed together by the manufacturer and cannot be separated.