Estirol-D8 98+ atom% D estabilizado para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
175390050 175390010
ACRO175390050EA 438 EUR
ACRO175390050 ACRO175390010
Estirol-D8 98+ atom% D estabilizado para espectroscopia RMN
Estirol-D8
Formula: C₆D₅CDCD₂
Pto. Ebullición: 50…51 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044231
Núm. CAS: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Stabilizer 0.5 % 4-tert-Butylcatechol
D-Enrichment ≥98.0 %