Colquicina 95% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
A13240.03
A13240.06
A13240.14
A13240.03EA
94.7
EUR
A13240.03
A13240.06
A13240.14
Colquicina 95% (dry weight)
Colquicina
Purity: 95%
CAS No.: 64-86-8
Molecular Formula: C22H25NO6
Formula Weight: 399.44
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2228813
Merck Reference: 14,2471
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00078484
Formula:
C₂₂H₂₅NO₆ MW: 399.44 g/mol Pto. de fusión: ∼ 150 °C (desc.) Densidad: 1.32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078484 Núm. CAS: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1 I Índice Merck: 12,02536 |