Rojo congo indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de disodio
110501000 110505000
ACRO110501000EA 102 EUR
ACRO110501000 ACRO110505000
Rojo congo indicator grade
Rojo congo
Formula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Pto. de fusión: >360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004028
Núm. CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Índice Merck: 12,02562
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)