Rojo congo indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B24310.14 B24310.22 B24310.36
B24310.14EA 53.9 EUR
B24310.14 B24310.22 B24310.36
Rojo congo indicator
Rojo congo
CAS No.: 573-58-0 Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2 Formula Weight: 696.67 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 3894858 Merck Reference: 14,2498 MDL No.: MFCD00004028
Formula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Pto. de fusión: >360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004028
Núm. CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Índice Merck: 14,2498