Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
304680010 304682500
ACRO304680010EA 432 EUR
ACRO304680010 ACRO304682500
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, puro
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Formula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈·3H₂O
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798117
Núm. CAS: 18154-32-0
EINECS: 239-802-2
Índice Merck: 12,04076
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %