EDTA sal férrica monosódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido etilendiaminotetraacético hierro(III) sal sódica, Feredato sódico
88995.22
88995.36
88995.A3
88995.22EA
49.1
EUR
88995.22
88995.36
88995.A3
EDTA sal férrica monosódica
EDTA sal férrica monosódica
CAS No.: 15708-41-5
Molecular Formula: FeNa(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2
Formula Weight: 367.05
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00078215
Formula:
C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈ MW: 367.05 g/mol Pto. de fusión: 80 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078215 Núm. CAS: 15708-41-5 EINECS: 239-802-2 Índice Merck: 12,04076 |