Etileno di-acetato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethane-1,2-diyl diacetate, Ethylene glycol diacetate, Ethylene Glycol Diacetate, 1,2-Diacetoxyethane
176220025 176225000 176220100
ACRO176220025EA 151 EUR
ACRO176220025 ACRO176225000 ACRO176220100
Etileno di-acetato 99%
Etileno di-acetato
Formula: C₆H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 186…187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,12 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008718
Núm. CAS: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Índice Merck: 13,03833
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4142 to 1.4162 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %