Etileno di-acetato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethane-1,2-diyl diacetate, Ethylene glycol diacetate, Ethylene Glycol Diacetate, 1,2-Diacetoxyethane
41910.22 41910.36 41910.0E
41910.22EA 33.5 EUR
41910.22 41910.36 41910.0E
Etileno di-acetato ≥97%
Etileno di-acetato
Formula: C₆H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 186…187 °C
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,13
Pto. de inflamación: 82 °C (181 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008718
Núm. CAS: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Índice Merck: 14,3799