3,5-Di-terc-butilpirocatecol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 90.9 EUR
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-terc-butilpirocatecol 99%
3,5-Di-terc-butilpirocatecol
Formula: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 97…100 °C
Número MDL: MFCD00008819
Núm. CAS: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %