1,3-Ciclohexilendiamina cis- and trans-mixture ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0813-25ML C0813-5ML
TCIAC0813-25MLEA 172 EUR
TCIAC0813-25ML TCIAC0813-5ML
1,3-Ciclohexilendiamina cis- and trans-mixture ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Ciclohexilendiamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 194°C
Número MDL: MFCD00059563
Núm. CAS: 3385-21-5
EINECS: 222-194-8
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1948f4361028b7dd559e0a4eee9fe928454818&vid=1dee7c8e264e05c7c299e72a303b1077b085aa96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %