2,5-Dimetilestireno 97 Stabilised
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
4-tert-Butylbrenzcatechin
B21476.03
B21476.06
B21476.14
B21476.03EA
38.7
EUR
B21476.03
B21476.06
B21476.14
2,5-Dimetilestireno 97 Stabilised
2,5-Dimetilestireno
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-89-6
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5390
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83-84°/24mm
Beilstein Reference: 2203656
MDL No.: MFCD00008614
Formula:
C₁₀H₁₂ MW: 132.21 g/mol Pto. Ebullición: 83…84 °C (24 mmHg) Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 0.904 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008614 Núm. CAS: 2039-89-6 EINECS: 218-028-9 |