2-Bromoestireno 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 0,05 %
B24181.06
B24181.14
B24181.06EA
150
EUR
B24181.06
B24181.14
2-Bromoestireno 96% estabilizado
2-Bromoestireno
Stabilized with ca 0.05% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-88-5
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5920
Melting Point: -53°
Boiling Point: 102-104°/22mm
Beilstein Reference: 2323537
MDL No.: MFCD00000076
Formula:
C₈H₇Br MW: 183,05 g/mol Pto. Ebullición: 102…104 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 1,416 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000076 Núm. CAS: 2039-88-5 EINECS: 218-027-3 |