2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13218.14 A13218.22
A13218.14EA 74.1 EUR
A13218.14 A13218.22
2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol ≥97%
2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol
Purity: 97% CAS No.: 20834-61-1 Molecular Formula: C14H21BrO Formula Weight: 285.23 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 2100150
Formula: C₁₄H₂₁BrO
Pto. de fusión: 55…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051597
Núm. CAS: 20834-61-1