3-Bromoestireno 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-vinylbenzene
306480010 306480050
ACRO306480010EA 37.1 EUR
ACRO306480010 ACRO306480050
3-Bromoestireno 97% estabilizado
3-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,406 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000088
Núm. CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.05 % 3,5-di-tert.-Butylcatechol