3-Bromoestireno ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-vinylbenzene
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 0,10 %
B24497.03
B24497.06
B24497.14
B24497.03EA
40.6
EUR
B24497.03
B24497.06
B24497.14
3-Bromoestireno ≥97% estabilizado
3-Bromoestireno
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-86-3
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5910
Boiling Point: 73-74°/3mm
Beilstein Reference: 2038490
MDL No.: MFCD00000088
Formula:
C₈H₇Br MW: 183,05 g/mol Pto. Ebullición: 73…74 °C (3 mmHg) Densidad: 1,404 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000088 Núm. CAS: 2039-86-3 EINECS: 218-025-2 |