4-Bromoestireno 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-vinylbenzene
154280100 154280250 154281000
ACRO154280100EA 130 EUR
ACRO154280100 ACRO154280250 ACRO154281000
4-Bromoestireno 96% estabilizado
4-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 88…89 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 4,5 °C
Densidad: 1,4 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000110
Núm. CAS: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.05 to 0.1 % 4-tert-Butylcatechol