4-Bromoestireno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-vinylbenzene
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 0,10 %
A17896.06
A17896.14
A17896.22
A17896.06EA
64.5
EUR
A17896.06
A17896.14
A17896.22
4-Bromoestireno ≥98% estabilizado
4-Bromoestireno
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 2039-82-9
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5940
Melting Point: 3-6°
Boiling Point: 88-89°/16mm
Beilstein Reference: 1634204
MDL No.: MFCD00000110
Formula:
C₈H₇Br MW: 183,05 g/mol Pto. Ebullición: 88…89 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 3…6 °C Densidad: 1,400 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000110 Núm. CAS: 2039-82-9 EINECS: 218-022-6 |