4-Cloroestireno ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
B20512.09
B20512.18
B20512.09EA
57
EUR
B20512.09
B20512.18
4-Cloroestireno ≥99% estabilizado
4-Cloroestireno
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 1073-67-2
Molecular Formula: C8H7Cl
Formula Weight: 138.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5650
Odour: Characteristic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1098859
MDL No.: MFCD00000632
Formula:
C₈H₇Cl Pto. Ebullición: 191…192 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 1,089 Pto. de inflamación: 67 °C (153 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000632 Núm. CAS: 1073-67-2 EINECS: 214-028-8 |