2-Metilestireno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Viniltolueno
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 0,10 %
A12676.06
A12676.14
A12676.06EA
90.9
EUR
A12676.06
A12676.14
2-Metilestireno ≥98% estabilizado
2-Metilestireno
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 611-15-4
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -69°
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1901764
UN No.: 2618
MDL No.: MFCD00014936
Formula:
C₉H₁₀ MW: 118,18 g/mol Pto. Ebullición: 170…172 °C Pto. de fusión: –69 °C Densidad: 0,916 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014936 Núm. CAS: 611-15-4 EINECS: 210-256-7 UN: 2618 ADR: 3,III |