4-Fluoroestireno ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fluoro-4-vinylbenzene
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 0,10 %
A14775.03
A14775.06
A14775.14
A14775.22
A14775.03EA
38.8
EUR
A14775.03
A14775.06
A14775.14
A14775.22
4-Fluoroestireno ≥97% estabilizado
4-Fluoroestireno
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97+%
CAS No.: 405-99-2
Molecular Formula: C8H7F
Formula Weight: 122.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Recognizable
Melting Point: -36°
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 1634203
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000361
Formula:
C₈H₇F Pto. Ebullición: 145…148 °C Pto. de fusión: –36 °C Densidad: 1,024 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000361 Núm. CAS: 405-99-2 EINECS: 206-975-0 UN: 1993 ADR: 3,III |