4-Metoxiestireno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
4-Vinilanísol
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
B22353.06
B22353.14
B22353.22
B22353.06EA
80.5
EUR
B22353.06
B22353.14
B22353.22
4-Metoxiestireno ≥98% estabilizado
4-Metoxiestireno
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 637-69-4
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5610
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1098935
MDL No.: MFCD00008619
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Pto. Ebullición: 204…205 °C Pto. de fusión: 3,3 °C Densidad: 1,002 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008619 Núm. CAS: 637-69-4 EINECS: 211-298-9 |