4-Metoxiestireno 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
161390050 161390250
ACRO161390050EA 88.3 EUR
ACRO161390050 ACRO161390250
4-Metoxiestireno 96% estabilizado
4-Metoxiestireno
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 204…205 °C
Pto. de fusión: 3,3 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008619
Núm. CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol