4-Metilestireno 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Viniltolueno
127700100 127701000 127705000 127700025
ACRO127700100EA 31.2 EUR
ACRO127700100 ACRO127701000 ACRO127705000 ACRO127700025
4-Metilestireno 98% estabilizado
4-Metilestireno
Formula: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 170…175 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,896 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008621
Núm. CAS: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % TBC