4-Metilestireno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con 3,5-Di-terc-butilpirocatecol 0,10 %
L01480.09
L01480.18
L01480.09EA
43
EUR
L01480.09
L01480.18
4-Metilestireno ≥98% estabilizado
4-Metilestireno
Stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Purity: 98+%
CAS No.: 622-97-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -34°
Boiling Point: 171-175°
Beilstein Reference: 1209317
UN No.: 2618
MDL No.: MFCD00008621
Formula:
C₉H₁₀ Pto. Ebullición: 171…175 °C Pto. de fusión: –34 °C Densidad: 0,896 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008621 Núm. CAS: 622-97-9 EINECS: 210-762-8 UN: 2618 ADR: 3,III |