Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
423970100 423970250 423971000
ACRO423970100EA 33.9 EUR
ACRO423970100 ACRO423970250 ACRO423971000
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico ACS
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Pto. de fusión: 178…182 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Índice Merck: 12,06199
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20 °C, 589 nm) (neat)