Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
36682.14
36682.22
36682.14EA
42.1
EUR
36682.14
36682.22
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico ACS
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
CAS No.: 493-52-7
Molecular Formula: C15H15N3O2
Formula Weight: 269.30
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark red
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 750102
Merck Reference: 14,6119
MDL No.: MFCD00002425
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3
Formula:
C₁₅H₁₅N₃O₂ MW: 269.3 g/mol Pto. de fusión: 179…182 °C Densidad: 1.31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002425 Núm. CAS: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Índice Merck: 14,6119 |