Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
A16690.14 A16690.22 A16690.36
A16690.14EA 30.3 EUR
A16690.14 A16690.22 A16690.36
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3 g/mol
Pto. de fusión: 179…182 °C
Densidad: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Índice Merck: 14,6119