Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06076.0025 1.06076.0100
1.06076.0025EA 67.5 EUR
1.06076.0025 1.06076.0100
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico, Supelco®
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Pto. de fusión: 178…182 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Índice Merck: 12,06199
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 178 - 182 °C
Molar Mass 269.31 g/mol
Bulk Density 300 - 500 kg/m3
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material