Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
32654-25G 32654-100G
32654-25GEA 49.4 EUR
32654-25G 32654-100G
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Pto. de fusión: 179-182 °C
Densidad: 0,989 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Índice Merck: 12,06199
Order Now
Resultados test especificaciones
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 4.4-6.0) complying
UV spectrum complying