Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico clorhidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid hydrochloride
339320250 339321000
ACRO339320250EA 38 EUR
ACRO339320250 ACRO339321000
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico clorhidrato ACS
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico clorhidrato
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃O₂
Pto. de fusión: 175 °C
Número MDL: MFCD00012614
Núm. CAS: 63451-28-5
EINECS: 264-190-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test