Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico clorhidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid hydrochloride
36668.14
36668.22
36668.14EA
36.9
EUR
36668.14
36668.22
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico clorhidrato ACS
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico clorhidrato
CAS No.: 63451-28-5
Molecular Formula: C15H15N3O2.HCl
Formula Weight: 305.77
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 175° dec.
MDL No.: MFCD00012614
Formula:
C₁₅H₁₆ClN₃O₂ Pto. de fusión: 175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012614 Núm. CAS: 63451-28-5 EINECS: 264-190-9 |