Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-(p-(Dimetilamino)fenilazo)benzoato de sodio
414840100 414840250 414841000
ACRO414840100EA 22.2 EUR
ACRO414840100 ACRO414840250 ACRO414841000
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica ACS
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291,28 g/mol
Pto. de fusión: > 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test