Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36667.14 36667.22
36667.14EA 40.5 EUR
36667.14 36667.22
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica ACS
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.29 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark red to brown Beilstein Reference: 4065488
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Pto. de fusión: > 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142