Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17455.14 A17455.22 A17455.36
A17455.14EA 29 EUR
A17455.14 A17455.22 A17455.36
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.29 Beilstein Reference: 4065488 MDL No.: MFCD00002426
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Pto. de fusión: > 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142