Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2-(p-(Dimetilamino)fenilazo)benzoato de sodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06078.0025 1.06078.0100
1.06078.0025EA 316 EUR
1.06078.0025 1.06078.0100
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291,28 g/mol
Pto. de fusión: > 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 800 g/l (25 °C)
Molar Mass 291.29 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)