Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica 0,02% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(p-(Dimetilamino)fenilazo)benzoato de sodio
44161.AE 44161.AP
44161.AEEA 28.2 EUR
44161.AE 44161.AP
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica 0,02% (w/v) en solución acuosa
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico sal sódica
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na Formula Weight: 291.29 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00002426
Formula: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002426
Núm. CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Índice Merck: 13,06142