Tiofeno-2-carbonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
298050100
298050500
298052500
ACRO298050100EA
60.3
EUR
ACRO298050100
ACRO298050500
ACRO298052500
Tiofeno-2-carbonitrilo 97%
Tiofeno-2-carbonitrilo
Formula:
C₅H₃NS Pto. Ebullición: 192 °C (760 mmHg) Densidad: 1,17 g/cm³ Pto. de inflamación: 53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005416 Núm. CAS: 1003-31-2 EINECS: 213-706-0 UN: 1992 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |