Tiofeno-2-carbonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
A11930.14 A11930.22 A11930.36
A11930.14EA 112 EUR
A11930.14 A11930.22 A11930.36
Tiofeno-2-carbonitrilo ≥98%
Tiofeno-2-carbonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 1003-31-2 Molecular Formula: C5H3NS Formula Weight: 109.15 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.5645 Odour: Unpleasant Boiling Point: 191-193° Beilstein Reference: 107035 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00005416
Formula: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Pto. Ebullición: 191…193 °C
Densidad: 1,171
Pto. de inflamación: 81 °C (178 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005416
Núm. CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III