1-(5-Metil-2-tienil)etan-1-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11282.06 A11282.14 A11282.22
A11282.06EA 70 EUR
A11282.06 A11282.14 A11282.22
1-(5-Metil-2-tienil)etan-1-ona ≥98%
1-(5-Metil-2-tienil)etan-1-ona
Purity: 98% CAS No.: 13679-74-8 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5625 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 65-67°/1mm Beilstein Reference: 110854 MDL No.: MFCD00014529
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 65…67 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 24…28 °C
Densidad: 1,119
Número MDL: MFCD00014529
Núm. CAS: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2