Ácido 2-Tiofenoborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
344710010 344710050 344710250
ACRO344710010EA 40.1 EUR
ACRO344710010 ACRO344710050 ACRO344710250
Ácido 2-Tiofenoborónico 97%
Ácido 2-Tiofenoborónico
Formula: C₄H₅BO₂S
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151850
Núm. CAS: 6165-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %