Ácido 2-Tiofenoborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
B23071.06
B23071.03
B23071.14
B23071.06EA
124
EUR
B23071.06
B23071.03
B23071.14
Ácido 2-Tiofenoborónico ≥98%
Ácido 2-Tiofenoborónico
Purity: 98%
CAS No.: 6165-68-0
Molecular Formula: C4H5BO2S
Formula Weight: 127.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 112375
MDL No.: MFCD00151850
Formula:
C₄H₅BO₂S MW: 127,96 g/mol Pto. de fusión: 128…131 °C |
Número MDL:
MFCD00151850 Núm. CAS: 6165-68-0 |